Learn More
4Chlorure de -chlorobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
25g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364749 25 g 25g
11437706 250 g 250g
11427706 1000 g 1000g
11374749 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11364749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14696.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 104-83-6 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
4-Chlorobenzyl chloride was the test compound for determining rat hepatocellular thiols by HPLC. As a reagent used in derivatization of, for example, a calix[4]arene and a tryptamine. It is widely used as an intermediate for manufacturing organic compounds like benzyl alcohol and benzyl cyanide. Also used in fuel as a gum inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-chlorobenzyle était le composé d’essai pour déterminer les thiols hépatocellulaires du rat par HPLC. Comme réactif utilisé pour la dérivatisation, par exemple, d’un calix[4] arène et d’une tryptamine. Il est largement utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de composés organiques tels que l’alcool benzylique et le cyanure de benzyle. Il est également utilisé dans le carburant comme inhibiteur de gommes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-83-6
Formule moléculaire C7H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 161.025
Numéro MDL MFCD00000914
Clé InChI JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro
CID PubChem 7723
Nom IUPAC 1-chloro-4-(chlorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzyl chloride
Point de fusion 26°C to 30°C
Densité 1.275
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5575
Quantité 25 g
Numéro UN UN3427
Beilstein 471558
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 161.03
Pourcentage de pureté ≥98%