Learn More
Cyanure de 4-chlorobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10000890
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
140-53-4
C8H6ClN
151.6
MFCD00001918
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
241582
CHEBI:17346
2-(4-chlorophényl)acétonitrile
C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
140-53-4
C8H6ClN
151.6
MFCD00001918
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
241582
CHEBI:17346
2-(4-chlorophényl)acétonitrile
C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzyl cyanide
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29°C to 30°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 265°C to 267°C
Point d’éclair 133°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CH2CN
Indice de réfraction 1.5415 to 1.5435
Quantité 500 g
Beilstein 09, 448
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
Poids de la formule 151.6
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzyl cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.