Learn More
4-chlorophénol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10311194
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
106-48-9
C6H5ClO
128.56
MFCD00002318
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
4684
CHEBI:28078
4-chlorophénol
C1=CC(=CC=C1O)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
106-48-9
C6H5ClO
128.56
MFCD00002318
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
4684
CHEBI:28078
4-chlorophénol
C1=CC(=CC=C1O)Cl
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 41.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 220.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire ClC6H4OH
Quantité 5 kg
Beilstein 06,186
Merck Index 15,2157
Gravité spécifique 1.26
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.7g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aromatic solvents,acetone,chloroform,glycerin and sodium hydroxide
Viscosité 4.99 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche