Learn More
Acide 4-(chlorosulfonyl)benzoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509520
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
10130-89-9
C7H5ClO4S
220.63
PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
4-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl, p-chlorosulfonyl benzoic acid, 4-chlorosulphonyl benzoic acid, p-carboxybenzenesulfonyl chloride, benzoic acid, p-chlorosulfonyl, 4-chlorosulfonyl-benzoic acid, 4-carboxybenzenesulfonyl chloride, 4-carboxy-benzenesulfonylchloride, pubchem14811
82385
4-acide chlorosulfonylbenzoïque
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl
10130-89-9
C7H5ClO4S
220.63
PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
4-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl, p-chlorosulfonyl benzoic acid, 4-chlorosulphonyl benzoic acid, p-carboxybenzenesulfonyl chloride, benzoic acid, p-chlorosulfonyl, 4-chlorosulfonyl-benzoic acid, 4-carboxybenzenesulfonyl chloride, 4-carboxy-benzenesulfonylchloride, pubchem14811
82385
4-acide chlorosulfonylbenzoïque
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Point de fusion 230.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CO2HC6H4SO2Cl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 220.63
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.