Learn More
4-cyano-1-butyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077565
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
19596-07-7
C5H5N
79.1
VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
4-cyano-1-butyne, 4-pentynenitrile, 1-cyano-3-butyne
140560
pent-4-ynenitrile
C#CCCC#N
19596-07-7
C5H5N
79.1
VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
4-cyano-1-butyne, 4-pentynenitrile, 1-cyano-3-butyne
140560
pent-4-ynenitrile
C#CCCC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-1-butyne
Densité 0.9063g/mL
Point d’ébullition 79.0°C (39.0 mmHg)
Point d’éclair 65.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire NCCH2CH2CCH
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.9063
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Cyano-1-butyne
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.