Learn More
Acide 4-cyanobenzoïque, 99 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 110730050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 619-65-8 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10000760
  • 29.74€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
619-65-8
147.13
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
12087
C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
C8H5NO2
MFCD00002528
p-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano, p-carboxybenzonitrile, 4-carboxybenzonitrile, benzoic acid, p-cyano, 4-cyano-benzoic acid, 4-cyano benzoic acid, benzoicacid, 4-cyano, 4-cyanobenzoicacid, para-cyanobenzoic acid
Acide 4-cyanobenzoïque
Spécification
4-Cyanobenzoic acid
Flacon en verre
217.0°C to 222.0°C
99%
98.5
98.5% min. (HPLC)
NCC6H4CO2H
09, 845
Solubility in water: 1.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
147.13
147.13
99%
Authentic
Beige-jaune à blanc
5g
619-65-8
100.0
C8H5NO2
MFCD00002528
p-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano, p-carboxybenzonitrile, 4-carboxybenzonitrile, benzoic acid, p-cyano, 4-cyano-benzoic acid, 4-cyano benzoic acid, benzoicacid, 4-cyano, 4-cyanobenzoicacid, para-cyanobenzoic acid
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Acide 4-cyanobenzoïque
12087
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Cyanobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
FDS Documents