Learn More
4-cyanoindole, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 442490010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 16136-52-0 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 1g
Code produit. 11996731
  • 34.86€ / 1g
En stock, prêt à être expédié: 2
Identifiants chimiques
16136-52-0
142.16
4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 1h-indol-4-yl cyanide
1H-indole-4-carbonitrile
C9H6N2
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
3817602
C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
Spécification
4-Cyanoindole
Bouteille en verre
120°C to 121°C
16136-52-0
100.0
C9H6N2
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
1H-indole-4-carbonitrile
3817602
Poudre
Authentic
Blanc à marron
1g
96.0
96% min. (HPLC)
4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 1h-indol-4-yl cyanide
C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
142.16
142.16
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Cyanoindole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.