Learn More
Ester pinacol de l’acide4-Cyanométhyl-3-fluorobenzèneboronique à 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054146
152.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1220219-61-3
C14H17BFNO2
261.103
SAFMDYCIEJEGJQ-UHFFFAOYSA-N
2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, acmc-209ajh, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile
54759097
2-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényl]acétonitrile
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CC#N)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1220219-61-3
C14H17BFNO2
261.103
SAFMDYCIEJEGJQ-UHFFFAOYSA-N
2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, acmc-209ajh, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile
54759097
2-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényl]acétonitrile
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CC#N)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Cyanomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 261.1
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide