Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Difluorométhoxy)-2-fluorobenzonitrile, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H31690.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00025kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
1017779-49-5 | |
187.121 | |
OERIHGQAGTVWPN-UHFFFAOYSA-N | |
20111957 | |
C1=CC(=C(C=C1OC(F)F)F)C#N |
C8H4F3NO | |
MFCD09832366 | |
4-difluoromethoxy-2-fluorobenzonitrile, 4-difluoromethoxy-2-fluoro-benzonitrile, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzonitrile, jrd | |
4-(difluorométhoxy)-2-fluorobenzonitrile |
Spécification
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile | |
250mg | |
C8H4F3NO | |
UN3439 | |
OERIHGQAGTVWPN-UHFFFAOYSA-N | |
4-(difluorométhoxy)-2-fluorobenzonitrile | |
20111957 | |
97% |
41°C to 43°C | |
1017779-49-5 | |
MFCD09832366 | |
4-difluoromethoxy-2-fluorobenzonitrile, 4-difluoromethoxy-2-fluoro-benzonitrile, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzonitrile, jrd | |
C1=CC(=C(C=C1OC(F)F)F)C#N | |
187.121 | |
187.12 |