Learn More
4-Diméthylaminoantipyrine, 97 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 115741000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 58-15-1 Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
58-15-1 | |
231.3 | |
RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N | |
6009 | |
4-(diméthylamino)-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one |
C13H17N3O | |
MFCD00003142 | |
aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone | |
CHEBI:160246 | |
CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N(C)C |
Spécification
4-Dimethylaminoantipyrine | |
Flacon en plastique | |
105°C to 110°C | |
58-15-1 | |
100.0 | |
C13H17N3O | |
24,46 | |
aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone | |
RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-(diméthylamino)-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one | |
6009 | |
231.3 | |
97% |
Authentic | |
Marron à blanc | |
100g | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00003142 | |
15,47 | |
Solubility in water: 1g/18mL | |
CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N(C)C | |
231.3 | |
CHEBI:160246 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
Sécurité et traitement
- 4-Dimethylaminoantipyrine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.