Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de 4-épichlortétracycline, utilisable comme étalon secondaire
Catalog Number p-125169
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
101342-45-4
C22H23ClN2O8·ClH
515.34
MFCD09842537
QYAPHLRPFNSDNH-PNEIEYGESA-N
epichlortetracycline hydrochloride
92043146
(4R,4aS,5aS,6R,12aR)-7-chloro-4-(diméthylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
101342-45-4
C22H23ClN2O8·ClH
515.34
MFCD09842537
QYAPHLRPFNSDNH-PNEIEYGESA-N
epichlortetracycline hydrochloride
92043146
(4R,4aS,5aS,6R,12aR)-7-chloro-4-(diméthylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Le chlorhydrate de 4-épichlortétracycline, numéro CAS 14297-93-9, est un antibiotique bactériostatique à large spectre de la famille des antibiotiques tétracyclines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le 4-épichlortétracycline est le sel de chlorhydrate de 4-épichlortétracycline, une structure de cycle de tétracycline avec une substitution de chlorure
•Le chlorhydrate de 4-épichlortétracycline (4-épi-chlortétracycline) est un épimère de la chlortétracycline
•Le 4-épichlortétracycline supprime l’activité neutrophile et réduit la réponse immunitaire
•Agit en tant qu’analogue de l’aminoacyl-ARNt pour perturber la synthèse des polypeptides, réduisant ainsi la croissance bactérienne Applications
•Peut être utilisé pour la recherche in vitro sur le cancer et les mécanismes inflammatoires
• Destiné à être utilisé comme agent sélectif et comme étalon secondaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 250.0°C
Couleur Orange à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (as is,calculated)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: 67g/L. Other solubilities: 20g/L methanol
Poids de la formule 515.34
Pourcentage de pureté ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.