Learn More
Alfa Aesar™ Chlorure de 4-éthoxy-2,3-difluorobenzoyle, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H31648.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité | 5g |
---|
Identifiants chimiques
761459-04-5 | |
220.6 | |
BTIZLROTPPAIEJ-UHFFFAOYSA-N | |
19763022 | |
CCOC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)Cl)F)F |
C9H7ClF2O2 | |
MFCD09258701 | |
4-ethoxy-2,3-difluorobenzoyl chloride, jrd | |
4-éthoxy-chlorure de 2,3-difluorobenzoyle |
Spécification
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzoyl chloride | |
49°C to 51°C | |
761459-04-5 | |
MFCD09258701 | |
4-ethoxy-2,3-difluorobenzoyl chloride, jrd | |
CCOC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)Cl)F)F | |
220.6 | |
220.6 |
Moisture sensitive | |
5g | |
C9H7ClF2O2 | |
UN3261 | |
BTIZLROTPPAIEJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-éthoxy-chlorure de 2,3-difluorobenzoyle | |
19763022 | |
97% |