Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4éthoxy-3,5-difluorophénylacétique, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H31873.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
1017779-13-3 | |
216.184 | |
PVRHYUNNDFVJHY-UHFFFAOYSA-N | |
46737600 | |
CCOC1=C(C=C(C=C1F)CC(=O)O)F |
C10H10F2O3 | |
MFCD09258681 | |
3,5-difluoro-4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxy-3,5-difluorophenyl acetic acid, 4-ethoxy-3,5-difluorophenyl acetic acid, 4-ethoxy-3,5-difluorophenylacetic acid, 4-ethoxy-3,5-difluorophenylacetic acid, jrd | |
Acide 2-(4-éthoxy-3,5-difluorophényl) acétique |
Spécification
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetic acid | |
250mg | |
C10H10F2O3 | |
3,5-difluoro-4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxy-3,5-difluorophenyl acetic acid, 4-ethoxy-3,5-difluorophenyl acetic acid, 4-ethoxy-3,5-difluorophenylacetic acid, 4-ethoxy-3,5-difluorophenylacetic acid, jrd | |
CCOC1=C(C=C(C=C1F)CC(=O)O)F | |
216.184 | |
216.18 |
55°C to 58°C | |
1017779-13-3 | |
MFCD09258681 | |
PVRHYUNNDFVJHY-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-(4-éthoxy-3,5-difluorophényl) acétique | |
46737600 | |
97% |