Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4’-éthoxybiphényle-4-boronique, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ H55859.MD
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 182344-29-2 Poids : 0.00025kg
Quantité. 250mg
Code produit. 15432238
  • 226.00€ / 250mg
Expédition estimée
23-02-2021
Identifiants chimiques
182344-29-2
242.081
ZFFXATWYKJBSCC-UHFFFAOYSA-N
16217237
B(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)OCC)(O)O
C14H15BO3
MFCD06798054
4-ethoxybiphenyl-4'-boronic acid, 4'-ethoxy-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4-ethoxybiphenyl-4-boronic acid, 4'-ethoxy-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, acmc-20aixl, 4-ethoxybiphenyl-4\\'-boronic acid, 4-4-ethoxyphenyl phenyl boronic acid, 4-4-ethoxyphenyl phenylboronic acid, 4'-ethoxy-1,1'-biphenyl-4-yl boronicacid, 4'-ethoxy 1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid
Acide [4-(4-ethoxyphenyl)phenyl]boronique
Spécification
4'-Ethoxybiphenyl-4-boronic acid
182344-29-2
MFCD06798054
ZFFXATWYKJBSCC-UHFFFAOYSA-N
Acide [4-(4-ethoxyphenyl)phenyl]boronique
16217237
Solide
250mg
C14H15BO3
4-ethoxybiphenyl-4'-boronic acid, 4'-ethoxy-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4-ethoxybiphenyl-4-boronic acid, 4'-ethoxy-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, acmc-20aixl, 4-ethoxybiphenyl-4\\'-boronic acid, 4-4-ethoxyphenyl phenyl boronic acid, 4-4-ethoxyphenyl phenylboronic acid, 4'-ethoxy-1,1'-biphenyl-4-yl boronicacid, 4'-ethoxy 1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid
B(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)OCC)(O)O
242.081
242.08
97%
Vidéos
FDS Documents