missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Éthoxyphényl 4-n-butylcyclohexanecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7037011
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
67589-47-3
C19H28O3
304.43
MFCD00409324
JAYBMJPZPJBTQZ-UHFFFAOYSA-N
trans-4-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-ethoxyphenyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-, 4-ethoxyphenyl ester, trans, 4-ethoxyphenyl 4-butylcyclohexanecarboxylate, trans-4-ethoxyphenyl 4-butylcyclohexanecarboxylate, trans-4-ethoxy-phenyl 4-butylcyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-, 4-ethoxyphenyl ester, 4-ethoxyphenyl trans-4-butylcyclohexanoate, jaybmjpzpjbtqz-wkilwmfisa-n, 4-ethoxyphenyl 4-n-butylcyclohexanecarboxylate, 4-ethoxyphenyl 4-butylcyclohexanecarboxylate #
105459
(4-éthoxyphényl) 4-butylcyclohexane-1-carboxylate
CCCCC1CCC(CC1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)OCC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
67589-47-3
C19H28O3
304.43
MFCD00409324
JAYBMJPZPJBTQZ-UHFFFAOYSA-N
trans-4-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-ethoxyphenyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-, 4-ethoxyphenyl ester, trans, 4-ethoxyphenyl 4-butylcyclohexanecarboxylate, trans-4-ethoxyphenyl 4-butylcyclohexanecarboxylate, trans-4-ethoxy-phenyl 4-butylcyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-, 4-ethoxyphenyl ester, 4-ethoxyphenyl trans-4-butylcyclohexanoate, jaybmjpzpjbtqz-wkilwmfisa-n, 4-ethoxyphenyl 4-n-butylcyclohexanecarboxylate, 4-ethoxyphenyl 4-butylcyclohexanecarboxylate #
105459
(4-éthoxyphényl) 4-butylcyclohexane-1-carboxylate
CCCCC1CCC(CC1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)OCC

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxyphenyl 4-n-butylcyclohexanecarboxylate
Point de fusion 35°C to 38°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 304.43
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'