Learn More
Alfa Aesar™ 4-éthoxythiobenzamide, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H26691.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 57774-79-5 Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
57774-79-5 | |
181.253 | |
AREJPGXIKMXBIQ-UHFFFAOYSA-N | |
2443179 | |
CCOC1=CC=C(C=C1)C(=S)N |
C9H11NOS | |
MFCD04629622 | |
4-ethoxybenzothioamide, 4-ethoxythiobenzamide, 4-ethoxybenzene-1-carbothioamide, p-ethoxythiobenzamide, acmc-1awlh, 4-ethoxy-benzenecarbothioamide | |
4-éthoxybenzènecarbothioamide |
Spécification
4-Ethoxythiobenzamide | |
250mg | |
C9H11NOS | |
4-ethoxybenzothioamide, 4-ethoxythiobenzamide, 4-ethoxybenzene-1-carbothioamide, p-ethoxythiobenzamide, acmc-1awlh, 4-ethoxy-benzenecarbothioamide | |
CCOC1=CC=C(C=C1)C(=S)N | |
181.253 | |
181.25 |
160°C to 164°C | |
57774-79-5 | |
MFCD04629622 | |
AREJPGXIKMXBIQ-UHFFFAOYSA-N | |
4-éthoxybenzènecarbothioamide | |
2443179 | |
97% |