Learn More
Alfa Aesar™ Alcool 4-éthylbenzylique, 99 %
Marque: Alfa Aesar™ H30459.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 768-59-2 Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
768-59-2 | |
136.194 | |
YSLBFFIVJGJBSA-UHFFFAOYSA-N | |
13034 | |
CCC1=CC=C(C=C1)CO |
C9H12O | |
MFCD00004666 | |
4-ethylphenyl methanol, 4-ethylbenzyl alcohol, 4-ethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 4-ethyl, benzyl alcohol, p-ethyl, p-ethylbenzyl alcohol, 4-ethyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-ethyl, acmc-209p6g, 4-ethylphenyl methanol # | |
(4-éthylphényl)méthanol |
Spécification
4-Ethylbenzyl alcohol | |
1.5275 | |
5g | |
C9H12O | |
4-ethylphenyl methanol, 4-ethylbenzyl alcohol, 4-ethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 4-ethyl, benzyl alcohol, p-ethyl, p-ethylbenzyl alcohol, 4-ethyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-ethyl, acmc-209p6g, 4-ethylphenyl methanol # | |
CCC1=CC=C(C=C1)CO | |
136.194 | |
136.19 |
1.028 | |
115°C to 117°C (9mmHg) | |
768-59-2 | |
MFCD00004666 | |
YSLBFFIVJGJBSA-UHFFFAOYSA-N | |
(4-éthylphényl)méthanol | |
13034 | |
99% |