Learn More
4-éthynylaniline, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 432950010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 14235-81-5 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11905221
  • 56.46€ / 1g
Expédition estimée
05-05-2021
Identifiants chimiques
14235-81-5
117.15
4-aminophenylacetylene, 4-ethynyl aniline, benzenamine, 4-ethynyl, p-aminophenylacetylene, 1-amino-4-ethynylbenzene, 4-aminophenyl acetylene, p-ethynylaniline, 4-ethynylaniline, 4-ethynyl-phenylamine, p-aminophenyl-acetylene
4-éthynylaniline
C8H7N
JXYITCJMBRETQX-UHFFFAOYSA-N
3760025
C#CC1=CC=C(C=C1)N
Spécification
4-Ethynylaniline
Flacon en verre
100°C to 102°C
14235-81-5
100.0
C8H7N
JXYITCJMBRETQX-UHFFFAOYSA-N
4-éthynylaniline
3760025
Poudre cristalline
Authentic
Jaune à marron
1g
96.0
96% min. (GC)
4-aminophenylacetylene, 4-ethynyl aniline, benzenamine, 4-ethynyl, p-aminophenylacetylene, 1-amino-4-ethynylbenzene, 4-aminophenyl acetylene, p-ethynylaniline, 4-ethynylaniline, 4-ethynyl-phenylamine, p-aminophenyl-acetylene
C#CC1=CC=C(C=C1)N
117.15
117.15
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Ethynylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents