Learn More
Ester de pinacol d’acide 4-éthylbenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15428197
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15428197
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51745.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1034287-04-1 | C14H17BO2 | 228.098 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1034287-04-1
Formule moléculaire C14H17BO2
Poids moléculaire (g/mol) 228.098
Numéro MDL MFCD16294504
Clé InChI LOVNTFMVZVIASV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-ethynylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4-ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb205, 4-ethynylphenylboronic acid pinacol ester
CID PubChem 57415690
Nom IUPAC 2-(4-éthynylphényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 228.1
Pourcentage de pureté 95%