Learn More
Chlorure de 4’-fluoro(1,1’-biphényl)-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075629
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
116748-66-4
C12H8ClFO2S
270.702
MFCD01631921
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
2794749
Chlorure de 4-(4-fluorophényl)benzènesulfonyle
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
116748-66-4
C12H8ClFO2S
270.702
MFCD01631921
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
2794749
Chlorure de 4-(4-fluorophényl)benzènesulfonyle
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
Nom chimique ou matériau 4';-Fluoro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 270.71
Pourcentage de pureté 97%