Learn More
4-fluoro-1,3-dioxolan-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one is used as an electrolyte additive in lithium ion batteries. It also enables the formation of thin, smooth and stable passive solid electrolyte interphase (SEI) layer, which increases the cycling efficiency and discharge capacity retention of the secondary battery. Further, it is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-one est utilisé comme additif électrolytique dans les batteries aux ions lithium. Il permet également la formation d’une couche d’interphase électrolytique solide passive (SEI) mince, lisse et stable, ce qui augmente l’efficacité du cycle et la capacité de rétention de la batterie secondaire. De plus, il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Le 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-one est utilisé comme additif électrolytique dans les batteries aux ions lithium. Il permet également la formation d’une couche d’interphase électrolytique solide passive (SEI) mince, lisse et stable, ce qui augmente l’efficacité du cycle et la capacité de rétention de la batterie secondaire. De plus, il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one |
Point de fusion | 18°C to 23°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 212°C |
Point d’éclair | >102°C (216°F) |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Slightly miscible with water. |
Poids de la formule | 106.05 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one