Learn More
4-fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phénol, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11916221
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
288401-64-9
C9H7FN2O
178.17
DIVXDXZKHCYBPY-FPLPWBNLSA-N
4-fluoro-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 3-5-fluoro-2-hydroxyphenyl pyrazole, pyrazole, 31, 6-3z-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene-4-fluorocyclohexa-2,4-dien-1-one
16217010
(6Z)-6-(1,2-dihydropyrazol-3-ylidène)-4-fluorocyclohexa-2,4-dien-1-one
C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1F
288401-64-9
C9H7FN2O
178.17
DIVXDXZKHCYBPY-FPLPWBNLSA-N
4-fluoro-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 3-5-fluoro-2-hydroxyphenyl pyrazole, pyrazole, 31, 6-3z-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene-4-fluorocyclohexa-2,4-dien-1-one
16217010
(6Z)-6-(1,2-dihydropyrazol-3-ylidène)-4-fluorocyclohexa-2,4-dien-1-one
C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1F
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 132.9°C to 134.1°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 178.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.