Learn More
4-fluoro-2-nitrotoluène, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-135400
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
446-10-6
C7H6FNO2
155.13
MFCD00007200
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482
67965
4-fluoro-1-méthyl-2-nitrobenzène
CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
446-10-6
C7H6FNO2
155.13
MFCD00007200
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482
67965
4-fluoro-1-méthyl-2-nitrobenzène
CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-nitrotoluene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 27°C
Couleur Ambre à jaune
Point d’ébullition 138°C to 139°C (83.0 mmHg)
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)F
Indice de réfraction 1.5218 to 1.5238
Quantité 10 g
Beilstein 05, I, 161
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-2-nitrotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.