Learn More
Acide 4-fluoro-3-hydroxybenzoïque, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11905011
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
51446-31-2
C7H4FO3
155.11
MFCD00269641
QATKOZUHTGAWMG-UHFFFAOYSA-M
benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy, 4-fluoro-3-hydroxybenzoicacid, 4-fluoro-3-hydroxy-benzoic acid, 3-hydroxy-4-fluorobenzoic acid, pubchem3494, ksc497o4f, 3-hydroxy-4-fluoro-benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy benzoic acid, timtec-bb sbb008505, buttpark 34\01-10
593635
Acide 4-fluoro-3-hydroxybenzoïque
OC1=CC(=CC=C1F)C([O-])=O
51446-31-2
C7H4FO3
155.11
MFCD00269641
QATKOZUHTGAWMG-UHFFFAOYSA-M
benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy, 4-fluoro-3-hydroxybenzoicacid, 4-fluoro-3-hydroxy-benzoic acid, 3-hydroxy-4-fluorobenzoic acid, pubchem3494, ksc497o4f, 3-hydroxy-4-fluoro-benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy benzoic acid, timtec-bb sbb008505, buttpark 34\01-10
593635
Acide 4-fluoro-3-hydroxybenzoïque
OC1=CC(=CC=C1F)C([O-])=O
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 215.0°C to 217.0°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 156.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.