Learn More
4’-Fluoro-3’-nitroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2690663
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
400-93-1
C8H6FNO3
183.14
MFCD00115369
PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N
4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone
2734612
1-(4-fluoro-3-nitrophényl)éthanone
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
This item is not returnable. View return policy
400-93-1
C8H6FNO3
183.14
MFCD00115369
PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N
4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone
2734612
1-(4-fluoro-3-nitrophényl)éthanone
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Nom chimique ou matériau 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 46°C to 50°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 183.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.