Learn More
Acide 4-fluoromandellique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11435393
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
395-33-5
C8H7FO3
170.14
MFCD00044402,MFCD20638902
RWCMOQXHIDWDDJ-UHFFFAOYNA-N
4-fluoromandelic acid, 2-4-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-fluoro mandelic acid, 4-fluorophenyl hydroxy acetic acid, p-fluoromandelic acid, 4-fluoro mandelic acid, 4-fluoromandelicacid, 4-fluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, 4-fluoro-dl-mandelic acid, 4-fluoro hydroxy acetic acid
98068
Acide 2-(4-fluorophényl)-2-hydroxyacétique
OC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
395-33-5
C8H7FO3
170.14
MFCD00044402,MFCD20638902
RWCMOQXHIDWDDJ-UHFFFAOYNA-N
4-fluoromandelic acid, 2-4-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-fluoro mandelic acid, 4-fluorophenyl hydroxy acetic acid, p-fluoromandelic acid, 4-fluoro mandelic acid, 4-fluoromandelicacid, 4-fluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, 4-fluoro-dl-mandelic acid, 4-fluoro hydroxy acetic acid
98068
Acide 2-(4-fluorophényl)-2-hydroxyacétique
OC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Fluoromandelic acid
Point de fusion 133°C to 138°C
Quantité 25 g
Beilstein 2211001
Poids de la formule 170.14
Pourcentage de pureté 98%