Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-fluoromandellique, 98 %
25.20€ - 317.00€
Identifiants chimiques
N° CAS 395-33-5
Formule moléculaire C8H7FO3
Molecular Weight (g/mol) 170.139
Numéro MDL MFCD00044402
InChI Key RWCMOQXHIDWDDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoromandelic acid, 2-4-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-fluoro mandelic acid, 4-fluorophenyl hydroxy acetic acid, p-fluoromandelic acid, 4-fluoro mandelic acid, 4-fluoromandelicacid, 4-fluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, 4-fluoro-dl-mandelic acid, 4-fluoro hydroxy acetic acid
PubChem CID 98068
IUPAC Name Acide 2-(4-fluorophényl)-2-hydroxyacétique
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
11415393 FDS Afficher les documents Alfa Aesar™
A13391.03
1g 25.20€
1g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11425393 FDS Afficher les documents Alfa Aesar™
A13391.06
5g 85.90€
5g View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 20-04-2020
11435393 SDS missing translation for 'viewDocuments' Alfa Aesar™
A13391.14
25g 317.00€
25g View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Stock EU 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Specifications
Chemical Identifiers
395-33-5
170.139
RWCMOQXHIDWDDJ-UHFFFAOYSA-N
98068
C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)F
C8H7FO3
MFCD00044402
4-fluoromandelic acid, 2-4-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-fluoro mandelic acid, 4-fluorophenyl hydroxy acetic acid, p-fluoromandelic acid, 4-fluoro mandelic acid, 4-fluoromandelicacid, 4-fluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, 4-fluoro-dl-mandelic acid, 4-fluoro hydroxy acetic acid
Acide 2-(4-fluorophényl)-2-hydroxyacétique
Specifications
4-Fluoromandelic acid
1g
C8H7FO3
2211001
RWCMOQXHIDWDDJ-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-(4-fluorophényl)-2-hydroxyacétique
98068
98%
133°C to 138°C
395-33-5
MFCD00044402
4-fluoromandelic acid, 2-4-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-fluoro mandelic acid, 4-fluorophenyl hydroxy acetic acid, p-fluoromandelic acid, 4-fluoro mandelic acid, 4-fluoromandelicacid, 4-fluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, 4-fluoro-dl-mandelic acid, 4-fluoro hydroxy acetic acid
C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)F
170.139
170.14