Learn More
Chlorure de (4-Fluorophenyl) méthanesulfonyle, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10014042
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
103360-04-9
C7H6ClFO2S
208.631
MFCD01631930
UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
2759108
Chlorure de (4-fluorophényl)méthanesulfonyl
C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
103360-04-9
C7H6ClFO2S
208.631
MFCD01631930
UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
2759108
Chlorure de (4-fluorophényl)méthanesulfonyl
C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
Nom chimique ou matériau (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.64
Pourcentage de pureté 95%