Learn More
Acide 4-fluorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11453384
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
405-50-5
C8H7FO2
154.14
MFCD00004343
MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
9837
Acide 2-(4-fluorophényl)acétique
C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
405-50-5
C8H7FO2
154.14
MFCD00004343
MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
9837
Acide 2-(4-fluorophényl)acétique
C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
4-Fluorophenylacetic acid is used as an intermediate in the production of fluorinated anesthetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-fluorophénylacétique est utilisé comme intermédiaire dans la production d’anesthésiques fluorés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenylacetic acid
Point de fusion 81°C to 85°C
Point d’ébullition 164°C (2 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 972145
Merck Index 14,4177
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%