Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-fluorophénylacétique, 98 %
18.20€ - 159.00€
Identifiants chimiques
N° CAS 405-50-5
Formule moléculaire C8H7FO2
Molecular Weight (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00004343
InChI Key MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 9837
IUPAC Name Acide 2-(4-fluorophényl)acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
11433384 FDS Afficher les documents Alfa Aesar™
A10646.06
5g 18.20€
5g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 14-04-2020
11443384 FDS Afficher les documents Alfa Aesar™
A10646.14
25g 60.40€
25g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 2 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11453384 FDS Afficher les documents Alfa Aesar™
A10646.22
100g 159.00€
100g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 16-04-2020
Description
Description
Applications
L’acide 4-fluorophénylacétique est utilisé comme intermédiaire dans la production d’anesthésiques fluorés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
405-50-5
154.14
MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
9837
C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
C8H7FO2
MFCD00004343
4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
Acide 2-(4-fluorophényl)acétique
Spécification
4-Fluorophenylacetic acid
Odorless
81°C to 85°C
405-50-5
MFCD00004343
14,4177
Insoluble in water.
C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
154.14
154.14
>100°C (212°F)
164°C (2mmHg)
5g
C8H7FO2
972145
4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-(4-fluorophényl)acétique
9837
98%