Learn More
4-fluorophénylacétonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021804
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
459-22-3
C8H6FN
135.141
MFCD00001917
JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenylacetonitrile, 4-fluorobenzyl cyanide, p-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-fluoro, 4-fluorobenzylcyanide, 4-fluorobenzeneacetonitrile, p-fluorophenylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl acetonitrile, 4-fluorobenzylnitrile, acetonitrile, p-fluorophenyl
68016
2-(4-fluorophényl)acétonitrile
C1=CC(=CC=C1CC#N)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
459-22-3
C8H6FN
135.141
MFCD00001917
JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenylacetonitrile, 4-fluorobenzyl cyanide, p-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-fluoro, 4-fluorobenzylcyanide, 4-fluorobenzeneacetonitrile, p-fluorophenylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl acetonitrile, 4-fluorobenzylnitrile, acetonitrile, p-fluorophenyl
68016
2-(4-fluorophényl)acétonitrile
C1=CC(=CC=C1CC#N)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenylacetonitrile
Densité 1.13
Point d’ébullition 238°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Indice de réfraction 1.5002
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 1907764
Poids de la formule 135.14
Pourcentage de pureté ≥98%