Learn More
Chlorure de 4-fluorophénylacétyle, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 376120050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 459-04-1 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10013452
  • 112.00€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
459-04-1
172.59
SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
3744988
C1=CC(=CC=C1CC(=O)Cl)F
C8H6ClFO
MFCD00674181
4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
Chlorure de 2-(4-fluorophényl)acétyle
Spécification
4-Fluorophenylacetyl chloride
107°C
Flacon en verre
1.259
Jaune
459-04-1
100.0
C8H6ClFO
MFCD00674181
Solubility in water: reacts
C1=CC(=CC=C1CC(=O)Cl)F
172.59
172.59
98%
1.2590g/mL
Authentic
1.5110 to 1.513
60°C (8.0mmHg)
5g
97.5
97.5% min. (GC)
FC6H4CH2C(O)Cl
4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 2-(4-fluorophényl)acétyle
3744988
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Fluorophenylacetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
FDS Documents