Learn More
Chlorure de 4-fluorophénylacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778644
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
459-04-1
C8H6ClFO
172.58
MFCD00674181
SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
3744988
Chlorure de 2-(4-fluorophényl)acétyle
FC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
459-04-1
C8H6ClFO
172.58
MFCD00674181
SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
3744988
Chlorure de 2-(4-fluorophényl)acétyle
FC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenylacetyl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.2590g/mL
Point d’ébullition 60°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CH2C(O)Cl
Indice de réfraction 1.5110 to 1.513
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.259
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 172.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorophenylacetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.