Learn More
Acide 4-fluorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778637
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1765-93-1
C6H6BFO2
139.92
MFCD00039136
LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzeneboronic acid, 4-fluorophenyl boronic acid, 4-fluorophenyl boranediol, p-fluorophenylboronic acid, 4-fluorophenylbornic acid, 4-fluorophenyl dihydroxyboron, 4-fluorophenyl dihydroxyborane, p-fluorophenyl boric acid, 4-fluorophenyl boric acid
285645
CHEBI:48661
Acide (4-fluorophényl)boronique
OB(O)C1=CC=C(F)C=C1
1765-93-1
C6H6BFO2
139.92
MFCD00039136
LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzeneboronic acid, 4-fluorophenyl boronic acid, 4-fluorophenyl boranediol, p-fluorophenylboronic acid, 4-fluorophenylbornic acid, 4-fluorophenyl dihydroxyboron, 4-fluorophenyl dihydroxyborane, p-fluorophenyl boric acid, 4-fluorophenyl boric acid
285645
CHEBI:48661
Acide (4-fluorophényl)boronique
OB(O)C1=CC=C(F)C=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 255.0°C to 259.0°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 139.92
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou duveteuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.