Learn More
4-heptanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13478368
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
123-19-3
C7H14O
114.19
MFCD00009403
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon
31246
heptan4- -one
CCCC(=O)CCC
123-19-3
C7H14O
114.19
MFCD00009403
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon
31246
heptan4- -one
CCCC(=O)CCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Heptanone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -33.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 145.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2COCH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4080
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,699
Merck Index 15,3386
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 0.73 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Heptanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.