Learn More
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 97%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 450670100
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 24589-77-3 Poids : 0.01000kg
Quantité. 10g
Code produit. 15119323
  • 34.70€ / 10g
En stock 3
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
97%
C7H9ClN2O2
Spécification
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
252.0° to 254.0°C
24589-77-3
97%
Glass bottle
XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
188.611
188.61
10g
97%
C7H9ClN2O2
Solubility in water: soluble.
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)NN.Cl
90547
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride