Learn More
Acide 4-hydroxy-2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate may be used in the preparation of new ligand, methyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oxybenzoate (C8H3F4O3), combining an electron withdrawing group (C6F4) to tune the reactivity with an anchor group (CO2Me) for immobilization on supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate d’acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxybenzoïque peut être utilisé dans la préparation d’un nouveau ligand, le 2,3,5,6-tétrafluoro-4-oxybenzoate de méthyle (C8H3F4O3), combinant un groupe de retrait d’électrons (C6F4) pour ajuster la réactivité avec un groupe d’ancrage (CO2Me) pour l’immobilisation sur supports.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
L’hydrate d’acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxybenzoïque peut être utilisé dans la préparation d’un nouveau ligand, le 2,3,5,6-tétrafluoro-4-oxybenzoate de méthyle (C8H3F4O3), combinant un groupe de retrait d’électrons (C6F4) pour ajuster la réactivité avec un groupe d’ancrage (CO2Me) pour l’immobilisation sur supports.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid |
Point de fusion | 148°C to 150°C (decomposition) |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 986011 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 210.1 |
Pourcentage de pureté | 97% |