Learn More
Acide 4-hydroxy-3-nitrophénylacétique, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 204890050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 10463-20-4 Poids : 0.01000kg
Quantité. 5g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 13478448
  • 88.80€ / 5g
Expédition estimée
24-08-2020
Spécification
Identifiants chimiques
10463-20-4
197.15
4-hydroxy-3-nitrophenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 3-nitro-4-hydroxy phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-nitro, no2hpa, hydroxynitrophenylaceticacid, acmc-2098cj, epitope id:158629
CHEBI:546274
C8H7NO5
QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
447364
C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-])O
Spécification
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid
Flacon en verre
144.0°C to 147.0°C
99%
98.5
98.5% min. (HPLC)
HOC6H3(NO2)CH2CO2H
4-hydroxy-3-nitrophenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 3-nitro-4-hydroxy phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-nitro, no2hpa, hydroxynitrophenylaceticacid, acmc-2098cj, epitope id:158629
C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-])O
447364
197.15
99%
Authentic
Incolore à jaune
5g
10463-20-4
100.0
C8H7NO5
10,IV,562
QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
197.15
CHEBI:546274
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid