Learn More
Acide 4-hydroxy-3-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid |
Point de fusion | 144.0°C to 147.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CF3C6H3CO2H(OH) |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 206.12 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid