Learn More
Acide 4-hydroxy-6-(trifluorométhoxy)quinoléine-3-carboxylique, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 273.17 |
Pourcentage de pureté | Tech. |
Qualité | Technique |