Learn More
4-hydroxybenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10007749
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1576-43-8
C6H7NO3S
1730.19
MFCD00059190
DIRCLGLKRZLKHG-UHFFFAOYSA-N
p-hydroxybenzenesulfonamide, p-phenolsulfonamide, benzenesulfonamide, 4-hydroxy, 4-sulfamoylphenol, benzenesulfonamide, p-hydroxy, 4-hydroxyphenylsulfonamide, unii-1iit7r7vpj, p-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzene-1-sulfonamide
74093
4-hydroxybenzènesulfonamide
C1=CC(=CC=C1O)S(=O)(=O)N
1576-43-8
C6H7NO3S
1730.19
MFCD00059190
DIRCLGLKRZLKHG-UHFFFAOYSA-N
p-hydroxybenzenesulfonamide, p-phenolsulfonamide, benzenesulfonamide, 4-hydroxy, 4-sulfamoylphenol, benzenesulfonamide, p-hydroxy, 4-hydroxyphenylsulfonamide, unii-1iit7r7vpj, p-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzene-1-sulfonamide
74093
4-hydroxybenzènesulfonamide
C1=CC(=CC=C1O)S(=O)(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzenesulfonamide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 165.4°C to 168.4°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4SO2NH2
Quantité 50 g
Poids de la formule 1730.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxybenzenesulfonamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.