Learn More
Acide 4-hydroxyméthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323358
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
3006-96-0
C8H8O3
152.15
MFCD00017598
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxythylbenzoic acid, unii-9z28l8sthd, hmba linker, 4-hydroxymethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxymethyl, p-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxymethyl benzoicacid, 9z28l8sthd
76360
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque
OCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
3006-96-0
C8H8O3
152.15
MFCD00017598
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxythylbenzoic acid, unii-9z28l8sthd, hmba linker, 4-hydroxymethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxymethyl, p-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxymethyl benzoicacid, 9z28l8sthd
76360
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque
OCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxymethylbenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 182.0°C to 184.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire COOHC6H4CH2OH
Quantité 1 g
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Fibres grossières
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxymethylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.