Learn More
Thermo Scientific Chemicals Allopurinol, 98 %
Catalog Number p-2695236
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
315-30-0
C5H4N4O
136.11
MFCD00599413
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
2094
CHEBI:40279
1,2-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4-one
O=C1N=CN=C2NNC=C12
315-30-0
C5H4N4O
136.11
MFCD00599413
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
2094
CHEBI:40279
1,2-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4-one
O=C1N=CN=C2NNC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Allopurinol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 384.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5 % (1 g, 105°C) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 26,IV,2076
Merck Index 15,271
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.35g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted alkalies and acids,practically insoluble in most common organic,solvents
Poids de la formule 136.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxypyrazolo¢3,4-d!pyrimidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.