Learn More
4-Hydroxypyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778846
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
626-64-2
C5H5NO
95.10
MFCD00006419,MFCD00040458
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxypyridine, pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 4-pyridone, 4 1h-pyridinone, pyridin-4 1h-one, 4-oxopyridine, 4-pyridinone, 4-pyridol, gamma-hydroxypyridine
12290
1H-pyridine-4-one
O=C1C=CNC=C1
626-64-2
C5H5NO
95.10
MFCD00006419,MFCD00040458
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxypyridine, pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 4-pyridone, 4 1h-pyridinone, pyridin-4 1h-one, 4-oxopyridine, 4-pyridinone, 4-pyridol, gamma-hydroxypyridine
12290
1H-pyridine-4-one
O=C1C=CNC=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxypyridine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 140.0°C to 147.0°C
Couleur Beige à marron
Densité 221g/mL
Point d’ébullition 230.0°C to 235.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 221°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)OH
Quantité 25 g
Beilstein 21, V,7, 152
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol, slightly soluble in chloroform, pract. insoluble in ether and benzene
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxypyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.