Learn More
4-iodoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11485027
34.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
540-37-4
C6H6IN
219.025
MFCD00007848
VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
10893
4-iodoaniline
C1=CC(=CC=C1N)I
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
540-37-4
C6H6IN
219.025
MFCD00007848
VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
10893
4-iodoaniline
C1=CC(=CC=C1N)I
4-dehydroanilinium ion, a stable distonic isomer of ionized aniline, by collision-activated dissociation of protonated 4-iodoaniline. Palladium-catalyzed carbonylation of 4-iodoaniline gave the corresponding four- armed star polybenzamides. 4-Iodoaniline is a iodine substituted aniline that is widely used as chemical intermediates in the manufacturing of dyes and drugs. 4-Iodoaniline was used to prepare phenyl functionalized graphene oxide (I-Ph-GO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ion 4-déhydroanilinium, un isomère distonique stable de l’aniline ionisée, par dissociation activée par collision du composé 4-iodoaniline protonée. La carbonylation du composé 4-iodoaniline catalysée par le palladium a produit les polybenzamides en forme d’étoiles à quatre bras correspondants. Le composé 4-iodoaniline est une aniline à substitution d’iode qui est largement utilisée comme intermédiaire chimique dans la fabrication de colorants et de médicaments. Le composé 4-iodoaniline a été utilisé pour préparer l’oxyde de graphène fonctionnalisé par le phényle (I-Ph-GO).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Iodoaniline
Point de fusion 61°C to 64°C
Quantité 50 g
Beilstein 774101
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5027
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.Soluble in chloroform,methanol.
Poids de la formule 219.03
Pourcentage de pureté 98%