Learn More
Alfa Aesar™ 4-iodoaniline, 98 %
40.30€ - 158.00€
Identifiants chimiques
N° CAS 540-37-4
Formule moléculaire C6H6IN
Molecular Weight (g/mol) 219.025
Numéro MDL MFCD00007848
InChI Key VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
PubChem CID 10893
IUPAC Name 4-iodoaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)I
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
11485027 FDS Afficher les documents Alfa Aesar™
B21936.18
50g 40.30€
50g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 6 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11495027 FDS Afficher les documents Alfa Aesar™
B21936.30
250g 158.00€
250g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 2 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Applications
L’ion 4-déhydroanilinium, un isomère distonique stable de l’aniline ionisée, par dissociation activée par collision du composé 4-iodoaniline protonée. La carbonylation du composé 4-iodoaniline catalysée par le palladium a produit les polybenzamides en forme d’étoiles à quatre bras correspondants. Le composé 4-iodoaniline est une aniline à substitution d’iode qui est largement utilisée comme intermédiaire chimique dans la fabrication de colorants et de médicaments. Le composé 4-iodoaniline a été utilisé pour préparer l’oxyde de graphène fonctionnalisé par le phényle (I-Ph-GO).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
Spécification
Identifiants chimiques
540-37-4
219.025
VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
10893
C1=CC(=CC=C1N)I
C6H6IN
MFCD00007848
p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
4-iodoaniline
Spécification
4-Iodoaniline
61°C to 64°C
540-37-4
MFCD00007848
14,5027
Slightly soluble in water.Soluble in chloroform,methanol.
C1=CC(=CC=C1N)I
219.025
219.03
Light sensitive
50g
C6H6IN
774101
p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
4-iodoaniline
10893
98%