Learn More
Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
It is used as intermediate in organic syntheses & in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques & en médecine.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière & à l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
Il est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques & en médecine.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière & à l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Iodobenzenesulfonyl chloride |
Point de fusion | 79°C to 84°C |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 2691661 |
Sensibilité | Light and moisture sensitive |
Merck Index | 14,7486 |
Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
Poids de la formule | 302.52 |
Pourcentage de pureté | 97% |