Learn More
Bromure de 4-iodobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024042
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
16004-15-2
C7H6BrI
296.933
MFCD00209656
BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
4-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodobenzene, 4-iodobenzylbromide, p-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodo-benzene, alpha-bromo-4-iodotoluene, 4-bromomethyl-1-iodobenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-iodo, 4-iodo benzyl bromide
954258
1-(bromométhyl)-4-iodobenzène
C1=CC(=CC=C1CBr)I
16004-15-2
C7H6BrI
296.933
MFCD00209656
BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
4-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodobenzene, 4-iodobenzylbromide, p-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodo-benzene, alpha-bromo-4-iodotoluene, 4-bromomethyl-1-iodobenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-iodo, 4-iodo benzyl bromide
954258
1-(bromométhyl)-4-iodobenzène
C1=CC(=CC=C1CBr)I
4-Iodobenzyl bromide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 4-iodobenzyle est utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les bases et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Iodobenzyl bromide
Point de fusion 78°C to 82°C
Point d’ébullition 140°C (15 mmHg)
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2325160
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 296.94
Pourcentage de pureté 97%