Learn More
Bromure de 4-iodobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258876
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
16004-15-2
C7H6BrI
296.93
BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
4-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodobenzene, 4-iodobenzylbromide, p-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodo-benzene, alpha-bromo-4-iodotoluene, 4-bromomethyl-1-iodobenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-iodo, 4-iodo benzyl bromide
954258
1-(bromométhyl)-4-iodobenzène
C1=CC(=CC=C1CBr)I
16004-15-2
C7H6BrI
296.93
BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
4-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodobenzene, 4-iodobenzylbromide, p-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodo-benzene, alpha-bromo-4-iodotoluene, 4-bromomethyl-1-iodobenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-iodo, 4-iodo benzyl bromide
954258
1-(bromométhyl)-4-iodobenzène
C1=CC(=CC=C1CBr)I
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Iodobenzyl bromide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77.0°C to 82.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 140.0°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4CH2Br
Quantité 1 g
Poids de la formule 296.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline légèrement adhérente.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Iodobenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.