Learn More
4-iodoopyridine2- (1 H)-one, 97+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10031244
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
858839-90-4
C5H4INO
221.00
MFCD09702419
POHJRJNCZQENQG-UHFFFAOYSA-N
4-iodopyridin-2 1h-one, 4-iodo-2-pyridone, 4-iodopyridin-2-ol, 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone,4-iodo, 2-hydroxy-4-iodopyridine, 4-iodohydropyridin-2-one, 4-iodo-pyridin-2-ol
20582535
IC1=CC(=O)NC=C1
858839-90-4
C5H4INO
221.00
MFCD09702419
POHJRJNCZQENQG-UHFFFAOYSA-N
4-iodopyridin-2 1h-one, 4-iodo-2-pyridone, 4-iodopyridin-2-ol, 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone,4-iodo, 2-hydroxy-4-iodopyridine, 4-iodohydropyridin-2-one, 4-iodo-pyridin-2-ol
20582535
IC1=CC(=O)NC=C1
Nom chimique ou matériau 4-iodo-2-pyridone
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Nom IUPAC 4-iodo-1H-pyridine-2-one
Poids de la formule 220.99
Pourcentage de pureté 97%